Stampa…
Antimonio (III) cloruro per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07838.0250 1.07838.1000
1.07838.0250EA 172 EUR
1.07838.0250 1.07838.1000
Antimonio (III) cloruro per analisi, Supelco®
Antimonio (III) cloruro
Formula: SbCl₃
Punto di ebollizione: 223,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 73 °C
Densità: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011212
CAS Number: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00713
Visualizza i codici
Solubility 931 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 73 °C
Molar Mass 228.1 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.16 hPa (20 °C)
Density 3.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic