Stampa…
Antimonio (III) cloruro ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11944.0E A11944.22 A11944.36
A11944.0EEA 355 EUR
A11944.0E A11944.22 A11944.36
Antimonio (III) cloruro ≥99%
Antimonio (III) cloruro
Purity: 99+% CAS No.: 10025-91-9 Molecular Formula: SbCl3 Formula Weight: 228.11 Odour: Pungent Melting Point: 73.4° Boiling Point: 223.5° Merck Reference: 14,707 UN No.: 1733 MDL No.: MFCD00011212
Formula: SbCl₃
Punto di ebollizione: 223,5 °C
Punto di fusione: 73,4 °C
Densità: 3,14
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011212
CAS Number: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 14,707