Antimonio (III) cloruro ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tricloruro di antimonio, Antimonio tricloruro
401370050
401371000
401375000
401370025
ACRO401370050EA
31.6
EUR
ACRO401370050
ACRO401371000
ACRO401375000
ACRO401370025
Antimonio (III) cloruro ACS
Antimonio (III) cloruro
Formula:
SbCl₃ Peso molecolare: 228,12 g/mol Punto di ebollizione: 223 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 73 °C Densità: 3,14 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011212 CAS Number: 10025-91-9 EINECS: 233-047-2 UN: 1733 ADR: 8,II Merck Index: 13,00713 |
Appearance | Semitransparent colorless Adhering crystals (May have a pink hue) |
Titration Iodimetric | ≥99.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Arsenic (As) | ≤0.02 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Copper (Cu) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Lead (Pb) | ≤0.005 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in chloroform) |