Stampa…
Antimonio (III) cloruro 99.5%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tricloruro di antimonio, Antimonio tricloruro
201680020 201685000
ACRO201680020EA 268 EUR
ACRO201680020 ACRO201685000
Antimonio (III) cloruro 99.5%
Antimonio (III) cloruro
Formula: SbCl₃
Peso molecolare: 228,12 g/mol
Punto di ebollizione: 223,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 73 °C
Densità: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011212
CAS Number: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00713
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white to off-white Adhering crystals and/or chunks (May have a pink hue)
Titration Iodimetric ≥99.4 %