Stampa…
Phosphoryl tribromide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21026.0106 8.21026.1000 8.21026.5000
8.21026.0106EA 0 EUR
8.21026.0106 8.21026.1000 8.21026.5000
Phosphoryl tribromide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Phosphoryl tribromide
Formula: Br₃OP
Punto di ebollizione: 193 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 52…55 °C
Densità: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036298
CAS Number: 7789-59-5
EINECS: 232-177-7
UN: 1939
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07505
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 48 - 56 °C
Molar Mass 286.68 g/mol
Boiling Point 192 °C (1013 hPa) decomposes
Density 2.82 g/cm3
Synonyms Phosphorus oxide tribromide, Phosphorus oxybromide
Hill Formula Br3OP
Chemical Formula POBr3