Phosphorus(V) bromide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Phosphorus pentabromide
Purity: 95%
CAS No.: 7789-69-7
Molecular Formula: PBr5
Formula Weight: 430.50
Odour: Acrid
Melting Point: ca 105° dec.
Boiling Point: 105-107° dec.
Beilstein Reference: 3903332
Merck Reference: 14,7350
UN No.: 2691
MDL No.: MFCD00011437
Formula:
PBr₅ Peso molecolare: 430.49 g/mol Punto di ebollizione: 105…107 °C (dec.) Punto di fusione: ∼ 105 °C (dec.) Densità: 3.61 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011437 CAS Number: 7789-69-7 EINECS: 232-186-6 UN: 2691 ADR: 8 II Merck Index: 12,07507 |