Tribromuro di fosforo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
PBr₃ Punto di ebollizione: 175 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –40 °C Densità: 2,8903 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011436 CAS Number: 7789-60-8 EINECS: 232-178-2 UN: 1808 ADR: 8,II Merck Index: 12,07514 |
Solubility | (20 °C) (rigorous decomposition) |
Melting Point | -40 °C |
Molar Mass | 270.69 g/mol |
Boiling Point | 173 - 175 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2.9 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.6945 (20 °C, 589 nm) |
Density | 2.85 g/cm3 (20 °C) |