Stampa…
Tribromuro di fosforo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Fosforo tribromuro
L13638.14 L13638.22 L13638.0B
L13638.14EA 33.3 EUR
L13638.14 L13638.22 L13638.0B
Tribromuro di fosforo ≥98%
Tribromuro di fosforo
Formula: PBr₃
Peso molecolare: 270,69 g/mol
Punto di ebollizione: 175 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 2,8903 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011436
CAS Number: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07514