Tribromuro di fosforo ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 7789-60-8
Molecular Formula: PBr3
Formula Weight: 270.70
Physical Form: Liquid
Density: 2.852
Refractive Index: 1.697
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Melting Point: -40°
Boiling Point: 172.9°
Solubility: Soluble in acetone and carbon disulfide. Decomposes in water and alcohol
Beilstein Reference: 3903060
Merck Reference: 14,7357
UN No.: 1808
MDL No.: MFCD00011436
Formula:
PBr₃ Punto di ebollizione: 172,9 °C Punto di fusione: –40 °C Densità: 2,852 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011436 CAS Number: 7789-60-8 EINECS: 232-178-2 UN: 1808 ADR: 8,II Merck Index: 14,7357 |