Stampa…
Tribromuro di fosforo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
169470050 169475000 169471000
ACRO169470050EA 37.5 EUR
ACRO169470050 ACRO169475000 ACRO169471000
Tribromuro di fosforo 99%
Tribromuro di fosforo
Formula: PBr₃
Punto di ebollizione: 175 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 2,88 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011436
CAS Number: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07514
Visualizza i codici
Appearance Clear to slightly hazy colorless to yellow to light brown Liquid
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Br)
Melting point 110 to 116 °C
HPLC ≥97.5 %