Stampa…
Tin(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
89186.09 89186.18
89186.09EA 117 EUR
89186.09 89186.18
Tin(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Tin(II) telluride
Purity: 99.999% CAS No.: 12040-02-7 Molecular Formula: SnTe Formula Weight: 246.29 Physical Form: 3-12mm Pieces Density: 6.48 Melting Point: 780° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049543
Formula: SnTe
Peso molecolare: 246.31 g/mol
Punto di fusione: 780 °C
Densità: 6.48
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049543
CAS Number: 12040-02-7
EINECS: 234-914-8
UN: 3288
ADR: 6.1 III