Stampa…
Tin selenide ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
18781.06 18781.14
18781.06EA 123 EUR
18781.06 18781.14
Tin selenide ≥99.999% (metals basis)
Tin selenide
Purity: 99.999% CAS No.: 1315-06-6 Molecular Formula: SnSe Formula Weight: 197.65 Physical Form: 3-12mm Pieces Melting Point: 861° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00054049
Formula: SeSn
Punto di fusione: 861 °C
Densità: 6,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054049
CAS Number: 1315-06-6
EINECS: 215-257-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8789