Carbonio solfuro 99.9% per spettroscopia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
167710250
167715000
167710025
ACRO167710250EA
38.6
EUR
ACRO167710250
ACRO167715000
ACRO167710025
Carbonio solfuro 99.9% per spettroscopia
Carbonio solfuro
Formula:
CS₂ Punto di ebollizione: 46 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –111 °C Densità: 1,262 g/cm³ Flash Pt: –30 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011321 CAS Number: 75-15-0 EINECS: 200-843-6 UN: 1131 ADR: 3, Merck Index: 13,01821 |
|
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % |
GC | ≥99.85 % |
UV at 380 nm | A: ≤1.3 |
UV at 390 nm | A: ≤0.5 |
UV at 400 nm | A: ≤0.1 |
UV at 410 nm | A: ≤0.05 |
UV at 420 nm | A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |