Stampa…
Silicio biossido 99.9%, in polvere 0,5 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L16985.14 L16985.22
L16985.14EA 82.1 EUR
L16985.14 L16985.22
Silicio biossido 99.9%, in polvere 0,5 µm
Silicio biossido
Purity: 99.9% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Odour: Odourless Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
Punto di ebollizione: 2230 °C
Punto di fusione: 1710 °C
Densità: 2,0
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493