Stampa…
Silicio biossido ≥99.995% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
88777.14 88777.22
88777.14EA 162 EUR
88777.14 88777.22
Silicio biossido ≥99.995% (metals basis)
Silicio biossido
Purity: 99.995% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Physical Form: -40 Mesh Powder Density: 2.2 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C
Punto di fusione: 1710 °C
Densità: 2,2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493