Silicio biossido ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.99%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: 3-12mm Fused Lump
Density: 2.2-2.6
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ Punto di ebollizione: 2230 °C Punto di fusione: 1710 °C Densità: 2,2…2.6 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |