Stampa…
Silicio biossido 99,999 Metals basis, Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
10856.14 10856.22
10856.14EA 239 EUR
10856.14 10856.22
Silicio biossido 99,999 Metals basis, Puratronic®
Silicio biossido
Purity: 99.999% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60.08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C
Punto di fusione: 1710 °C
Densità: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 7631-86-9
EINECS: 238-878-4
Merck Index: 14,8493