Stampa…
Gel di silice, Pore size: 60 Å Ca, ~0.1% 230-400 mesh, purissimo, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
60752-1KG 60752-5KG
60752-1KGEA 203 EUR
60752-1KG 60752-5KG
Gel di silice, Pore size: 60 Å Ca, ~0.1% 230-400 mesh, purissimo, Supelco®
Gel di silice
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ba1ac80884e4d7953718a87791ef333ea3ca41&vid=f08715c6ac9dae7039ac8ae0b399694a2233b131&prid=web&clid=SAPDAM