Stampa…
Gel di silice, Pore size: 60 Å 35-60 mesh, purissimo, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
60742-1KG 60742-25KG
60742-1KGEA 141 EUR
60742-1KG 60742-25KG
Gel di silice, Pore size: 60 Å 35-60 mesh, purissimo, Supelco®
Gel di silice
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ab4cc0b12527585b6641fb374f4805b5c48959&vid=d6ede2adc3b22b35cba729de25b956243c2dfba4&prid=web&clid=SAPDAM