Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å 70-230 mesh, purissimo per cromatografia su colonna, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
60741-1KG
60741-25KG
60741-5KG
60741-1KGEA
132
EUR
60741-1KG
60741-25KG
60741-5KG
Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å 70-230 mesh, purissimo per cromatografia su colonna, Supelco®
Gel di silice
Formula:
SiO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 112926-00-8 |