Stampa…
Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å (0.040-0.063 mm) Chromatography_column (230-400 mesh ASTM), Millipore®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.09385.1000 1.09385.2500 1.09385.9025
1.09385.1000EA 449 EUR
1.09385.1000 1.09385.2500 1.09385.9025
Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å (0.040-0.063 mm) Chromatography_column (230-400 mesh ASTM), Millipore®
Gel di silice
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60.08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230
Punto di fusione: 1710
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Visualizza i codici
pH-value (10 % suspension) 6.5 - 7.5
Fe (Iron) ≤ 0.02 %
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement) 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm) 0.74 - 0.84 ml/g
Loss on drying (150 °C) ≤ 9.0 %
Particle Size (d10) 30 - 40 µm
Particle Size (d50) 55 - 65 µm
Particle Size (d90) 95 - 110 µm
The specific surface area and the pore volume are related to the raw material