Stampa…
Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å 0.063-0.200 mm (70-230 mesh ASTM) per cromatografia su colonna, Millipore®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07734.1000 1.07734.2500 1.07734.9025 1.07734.5000
1.07734.1000EA 413 EUR
1.07734.1000 1.07734.2500 1.07734.9025 1.07734.5000
Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å 0.063-0.200 mm (70-230 mesh ASTM) per cromatografia su colonna, Millipore®
Gel di silice
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60.08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230
Punto di fusione: 1710
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Visualizza i codici
pH-value (10% suspension) 6.5 - 7.5
Fe (Iron) ≤0.02%
Pore volume (N₂-isotherm) 0.74 - 0.84 ml/g
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement) 480 - 540 m²/g
Loss on drying (150 °C) ≤7.0%
Particle Size (d10) 75 - 95 µm
Particle Size (d50) 125 - 150 µm
Particle Size (d90) 215 - 245 µm
The specific surface area and the pore volume are related to the raw material