Gel di silice, Pore size: 60 Å (0.2-0.5 mm) per cromatografia su colonna, Millipore®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
* F254: indicatore di fluorescenza
Formula:
SiO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |
pH-value (10 % suspension) | 6.5 - 7.5 |
Fe (Iron) | ≤ 0.02 % |
Loss on drying | ≤ 7.0 % |
Particle size | 90 % between 0.200 - 0.500 mm |