Stampa…
Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å 0.036-0.071 mm (215-400 mesh)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L14004.36 L14004.0B L14004.0E
L14004.36EA 55.1 EUR
L14004.36 L14004.0B L14004.0E
Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å 0.036-0.071 mm (215-400 mesh)
Gel di silice
CAS No.: 7631-86-9 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60.08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230
Punto di fusione: 1710
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493