Gel di silice, Pore size: 60 Å 0.019-0.037 mm (400-600 mesh)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
42729.18
42729.30
42729.A1
42729.A7
42729.18EA
38.8
EUR
42729.18
42729.30
42729.A1
42729.A7
Gel di silice, Pore size: 60 Å 0.019-0.037 mm (400-600 mesh)
Gel di silice
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -400+600 Mesh Powder, S.A. 500-600m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography with elevated pressure
Formula:
SiO₂ Peso molecolare: 60,08 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |