Stampa…
Gel di silice, Pore size: 60 Å 0.062-0.105 mm (150-230 mesh)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
42727.30 42727.A1 42727.A7
42727.30EA 78.8 EUR
42727.30 42727.A1 42727.A7
Gel di silice, Pore size: 60 Å 0.062-0.105 mm (150-230 mesh)
Gel di silice
CAS No.: 7631-86-9 Physical Form: -150+230 Mesh, S.A. 500-600m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography without applied pressure (gravity pulled)
Formula: SiO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4