Stampa…
Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å ≥99.5% (metals basis) 0.040-0.063 mm (230-400 mesh)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
42570.18 42570.30 42570.A1 42570.A7
42570.18EA 31.9 EUR
42570.18 42570.30 42570.A1 42570.A7
Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å ≥99.5% (metals basis) 0.040-0.063 mm (230-400 mesh)
Gel di silice
Purity: 99.5% CAS No.: 7631-86-9 Physical Form: -230+400 Mesh, S.A. 500-600m2/g Odour: Odourless Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60.08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230
Punto di fusione: 1710
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493