Stampa…
Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å 60-200 µm, ultrapuro per cromatografia su colonna
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
360062500 360060010 360060050 360060300
ACRO360062500EA 40 EUR
ACRO360062500 ACRO360060010 ACRO360060050 ACRO360060300
Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å 60-200 µm, ultrapuro per cromatografia su colonna
Gel di silice
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60.08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230
Punto di fusione: 1710
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 7631-86-9
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Particle size ≤5 % (> 200 µm)
Specific surface area 470 to 530 m²/g
Pore volume 0.70 to 0.85 ml/g
Pore diameter 58 to 68 A
pH 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water)
Volatile matter 2 to 6 % (160°C)