Stampa…
Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å 40-60 µm, ultrapuro per cromatografia su colonna
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
360050010 360050050 360050300
360050010.EA 149 EUR
360050010. 360050050. 360050300.
Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å 40-60 µm, ultrapuro per cromatografia su colonna
Gel di silice
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60.08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230
Punto di fusione: 1710
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 7631-86-9
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (Oversize)
Specific surface area 460 to 510 m²/g
Pore volume 0.75 to 0.80 ml/g
pH 6.5 to 7.0 (10 % suspension in water)
Volatile matter ≤6.0 % (160°C)