Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å 0.060-0.200 mm per cromatografia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
240370010
240370050
240370300
240370010.EA
97.6
EUR
240370010.
240370050.
240370300.
Gel di silice, Dimensioni pori: 60 Å 0.060-0.200 mm per cromatografia
Gel di silice
Formula:
SiO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 7631-86-9 |
Appearance | White Powder |
Particle size | ≤5 % (Oversize) |
Specific gravity | 0.46 to 0.55 kg/l |
pH | 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water) |
Residual water | 2 to 4 % (160°C) |