Stampa…
Gel di silice, Pore size: 40 Å 40-63 µm, ultrapuro per cromatografia su colonna
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
360031000 360035000
ACRO360031000EA 49 EUR
ACRO360031000 ACRO360035000
Gel di silice, Pore size: 40 Å 40-63 µm, ultrapuro per cromatografia su colonna
Gel di silice
Formula: SiO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 7631-86-9
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Particle size 40 to 63 µm
Specific surface area ≥450 m²/g (BET)
Pore volume 0.55 to 0.75 ml/g
pH 5.0 to 8.0 (5 % w/w suspension)
Volatile matter ≤4.0 % (160°C)