Stampa…
Gel di silice, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
12479-25KG 12479-5KG
12479-25KGEA 1310 EUR
12479-25KG 12479-5KG
Gel di silice, Supelco®
Gel di silice
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1710 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
REACH: 01-2119379499-16