Stampa…
Gel di silice, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01907.1000 1.01907.5000
1.01907.1000EA 102 EUR
1.01907.1000 1.01907.5000
Gel di silice, Supelco®
Gel di silice
Formula: SiO₂
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1710 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16