Gel di silice, Pore size: 60 Å 0.030-0.200 mm per cromatografia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
SiO₂ Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1710 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 7631-86-9 REACH: 01-2119379499-16 |
Appearance | White Powder |
Loss on drying | ≤6.0 % (160°C) |
Particle size | ≤250 µm (D(90%)) |
Pore volume | 0.8 to 1.0 ml/g (N2) |
Surface area | 500 to 600 m²/g |