Gel di silice, Pore size: 150 Å 0.075-0.250 mm per cromatografia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
SiO₂ Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1710 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 7631-86-9 REACH: 01-2119379499-16 |
Appearance | White Granular powder |
Particle size | ≤10.0 % < 200 Mesh |
Specific surface area | 275 to 375 m²/g (BET) |
Pore volume | 0.95 to 1.3 ml/g (N2) |
Volatiles | ≤8.0 % (160°C) |