Stampa…
Gel di silice 3-6 mm, non toxic per fissaggio
Fornitore: Thermo Scientific
357400010 357400050 357400250
ACRO357400010EA 57.9 EUR
ACRO357400010 ACRO357400050 ACRO357400250
Gel di silice 3-6 mm, non toxic per fissaggio
Gel di silice
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1710 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Irregular granules
Particle size 3.0 to 6.0 mm
Residual water ≤2.0 % (140°C, 4 h)
Water adsorption ≥20.0 % (40% rH)