Gel di silice, Pore size: 40 Å 0.200-0.500 mm per cromatografia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
SiO₂ Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1710 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 7631-86-9 REACH: 01-2119379499-16 |
Appearance | White Crystals |
Particle size | ≤5 % (Oversize) |
Specific gravity | 0.54 to 0.6 kg/l |
pH | 5.5 to 7 (10 % suspension in water) |
Residual water | 2 to 4 % (160 °C) |