Stampa…
Gel di silice, Pore size: 40 Å 0.060-0.200 mm per cromatografia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
241660010 241660050
ACRO241660010EA 96.2 EUR
ACRO241660010 ACRO241660050
Gel di silice, Pore size: 40 Å 0.060-0.200 mm per cromatografia
Gel di silice
Formula: SiO₂
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1710 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (Oversize)
Specific surface area ≥500 m²/g
pH 5.5 to 8.0 (5 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160°C)