Stampa…
Gel di silice, Pore size: 90 Å 0.035-0.070 mm per cromatografia
Fornitore: Thermo Scientific
241650010 241652500 241650000
ACRO241650010EA 89 EUR
ACRO241650010 ACRO241652500 241650000.
Gel di silice, Pore size: 90 Å 0.035-0.070 mm per cromatografia
Gel di silice
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1710 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % oversized particles
Bulk density 385 to 440 g/l
pH 6.5 to 7.5 (5 % w/w suspension)
Residual water 2 to 4 % (160°C)