Stampa…
Gel di silice, Pore size: 60 Å 0.200-0.500 mm per cromatografia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
240380010 240380050
ACRO240380010EA 91.2 EUR
ACRO240380010 ACRO240380050
Gel di silice, Pore size: 60 Å 0.200-0.500 mm per cromatografia
Gel di silice
Formula: SiO₂
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1710 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (undersized particles)
Specific surface area 480 to 550 m²/g
Pore volume 0.55 to 0.85 ml/g
pH 6.0 to 7.5 (5 % suspension in water)
Residual water ≤4 % (150°C, 2 h)