Stagno (IV) cloruro, anidro ≥98% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tetracloruro di stagno
Purity: 98%
CAS No.: 7646-78-8
Molecular Formula: Cl4Sn
Formula Weight: 260.50
Physical Form: Liquid
Density: 2.26
Refractive Index: 1.512
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: -33°
Boiling Point: 114°
Solubility: Soluble in alcohol, CCl4, benzene, toluene, and acetone. Soluble in water with much heat evolution
Merck Reference: 14,8774
UN No.: 1827
MDL No.: MFCD00011242
Formula:
Cl₄Sn Peso molecolare: 260,52 g/mol Punto di ebollizione: 114 °C Punto di fusione: –33 °C Densità: 2,26 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011242 CAS Number: 7646-78-8 EINECS: 231-588-9 UN: 1827 ADR: 8,II Merck Index: 14,8774 |