Stagno (IV) cloruro, anidro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Cl₄Sn Punto di ebollizione: 114 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –33 °C Densità: 2,22 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011242 CAS Number: 7646-78-8 EINECS: 231-588-9 UN: 1827 ADR: 8,II Merck Index: 12,08929 |
Appearance | Colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Argentometric | 98.5 to 101.5 % |
Free chlorine | ≤10 ppm |
Arsenic (As) | ≤40 ppm |
Copper (Cu) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |