Stagno (II) cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
SnCl₂ Punto di ebollizione: 623 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 246 °C Densità: 3,95 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011241 CAS Number: 7772-99-8 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 13,08861 |
Solubility | 2700 g/l (20 °C) |
Melting Point | 246 °C |
Molar Mass | 189.62 g/mol |
Boiling Point | 623 °C (1013 hPa) |
Density | 3.95 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.0 (100 g/l, H2O, 20 °C) |