Stampa…
Stagno (II) cloruro, anidro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16202.22 A16202.0E A16202.36
A16202.22EA 38.9 EUR
A16202.22 A16202.0E A16202.36
Stagno (II) cloruro, anidro 98%
Stagno (II) cloruro
Purity: 98% CAS No.: 7772-99-8 Molecular Formula: SnCl2 Formula Weight: 189.62 Melting Point: 247° Boiling Point: 652° Merck Reference: 14,8783 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011241
Formula: SnCl₂
Punto di ebollizione: 652 °C
Punto di fusione: 247 °C
Densità: 3,95
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011241
CAS Number: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8783