Stagno (II) cloruro, ultra dry ≥99.9985% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Ampuled under argon
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7772-99-8
Molecular Formula: SnCl2
Formula Weight: 189.62
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.95
Melting Point: 247°
Boiling Point: 652°
Merck Reference: 14,8783
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011241
Formula:
SnCl₂ Punto di ebollizione: 652 °C Punto di fusione: 247 °C Densità: 3,95 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011241 CAS Number: 7772-99-8 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,8783 |