Stampa…
Tetraclorosilano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Silicio (IV) cloruro, Tetracloruro di silicio, Silicio tetracloruro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07706.0100 8.07706.1000
8.07706.0100EA 59.9 EUR
8.07706.0100 8.07706.1000
Tetraclorosilano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetraclorosilano
Formula: Cl₄Si
Peso molecolare: 169,9 g/mol
Punto di ebollizione: 57,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011229
CAS Number: 10026-04-7
EINECS: 233-054-0
UN: 1818
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08644
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -70 °C
Molar Mass 169.90 g/mol
Boiling Point 57 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 260 hPa (20 °C)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (5 g/l, H2O)
Synonyms Silicon(IV) chloride, Tetrachlorosilane
Hill Formula Cl4Si
Chemical Formula SiCl4