Tetraclorosilano ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Silicio (IV) cloruro, Tetracloruro di silicio, Silicio tetracloruro
Purity: 99%
CAS No.: 10026-04-7
Molecular Formula: Cl4Si
Formula Weight: 169.90
Physical Form: Liquid
Density: 1.483
Appearance: Colourless
Odour: Acrid
Melting Point: -70°
Boiling Point: 57.6°
Merck Reference: 14,8500
UN No.: 1818
MDL No.: MFCD00011229
Formula:
Cl₄Si Peso molecolare: 169,9 g/mol Punto di ebollizione: 57,6 °C Punto di fusione: –70 °C Densità: 1,483 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011229 CAS Number: 10026-04-7 EINECS: 233-054-0 UN: 1818 ADR: 8,II Merck Index: 14,8500 |