Stampa…
Tetraclorosilano ≥99.998% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Silicio (IV) cloruro, Tetracloruro di silicio, Silicio tetracloruro
40148.AC 40148.AE
40148.ACEA 54 EUR
40148.AC 40148.AE
Tetraclorosilano ≥99.998% (metals basis)
Tetraclorosilano
Purity: 99.998% CAS No.: 10026-04-7 Molecular Formula: Cl4Si Formula Weight: 169.90 Physical Form: Liquid Density: 1.483 Appearance: Colourless Odour: Acrid Melting Point: -70° Boiling Point: 57.6° Merck Reference: 14,8500 UN No.: 1818 MDL No.: MFCD00011229
Formula: Cl₄Si
Peso molecolare: 169,9 g/mol
Punto di ebollizione: 57,6 °C
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 1,483
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011229
CAS Number: 10026-04-7
EINECS: 233-054-0
UN: 1818
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8500