Germanio(IV)cloruro ≥99.9999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9999%
CAS No.: 10038-98-9
Molecular Formula: Cl4Ge
Formula Weight: 214.40
Physical Form: Liquid
Density: 1.874
Appearance: Colourless
Odour: Acidic
Melting Point: -49.5°
Boiling Point: 83.1°
Merck Reference: 14,4410
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011029
Formula:
Cl₄Ge Punto di ebollizione: 83,1 °C Densità: 1,874 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011029 CAS Number: 10038-98-9 EINECS: 233-116-7 UN: 3264 ADR: 8,II Merck Index: 14,4410 |