Germanio(IV)cloruro 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
197150250
197151000
197150050
ACRO197150250EA
228
EUR
ACRO197150250
ACRO197151000
ACRO197150050
Germanio(IV)cloruro 99.99% (trace metals basis)
Germanio(IV)cloruro
Formula:
Cl₄Ge Punto di ebollizione: 82 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –49,5 °C Densità: 1,84 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011029 CAS Number: 10038-98-9 EINECS: 233-116-7 UN: 2922 ADR: 8,I Merck Index: 12,04418 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |